3,5-Difluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 110 EUR
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
3,5-Difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 119…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010323
CAS nummer: 455-40-3
EINECS: 610-261-8