2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 22 EUR
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
2,4-Difluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Smeltpunt: 141…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173685
CAS nummer: 118737-62-5