3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2672-5G PC2672-25G
APOSPC2672-5GEA 86.7 EUR
APOSPC2672-5G APOSPC2672-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864310
CAS nummer: 886496-88-4