3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 22 EUR
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03092927
CAS nummer: 22282-75-3