3-Fluoro-2-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2675-1G PC2675-250MG PC2675-5G
APOSPC2675-1GEA 90.6 EUR
APOSPC2675-1G APOSPC2675-250MG APOSPC2675-5G
3-Fluoro-2-iodopyridine
3-Fluoro-2-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095288
CAS nummer: 146141-04-0