3-Fluoro-5-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-Fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08457780
CAS nummer: 757950-13-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable