2,3-Difluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2677-25G PC2677-5G PC2677-1G
APOSPC2677-25GEA 110 EUR
APOSPC2677-25G APOSPC2677-5G APOSPC2677-1G
2,3-Difluorobenzonitrile 98%
2,3-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
Kookpunt: 188 °C
Dichtheid: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009976
CAS nummer: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III