2,4-Difluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2678-100G PC2678-500G PC2678-1KG
APOSPC2678-100GEA 31.8 EUR
APOSPC2678-100G APOSPC2678-500G APOSPC2678-1KG
2,4-Difluorobenzonitrile 98%
2,4-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
Kookpunt: 189 °C
Smeltpunt: 43…49 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009826
CAS nummer: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III