2,5-Difluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2679-100G PC2679-25G
APOSPC2679-100GEA 220 EUR
APOSPC2679-100G APOSPC2679-25G
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
2,5-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139.1 g/mol
Kookpunt: 188 °C
Smeltpunt: 33…35 °C
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001777
CAS nummer: 64248-64-2
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1 II