2,6-Difluorobenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2680-100G
PC2680-500G
APOSPC2680-100GEA
22
EUR
APOSPC2680-100G
APOSPC2680-500G
2,6-Difluorobenzonitrile 99%
2,6-Difluorobenzonitrile
Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173
Formule:
C₇H₃F₂N Kookpunt: 197…198 °C Smeltpunt: 25…32 °C Dichtheid: 1,246 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001778 CAS nummer: 1897-52-5 EINECS: 217-589-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |