3,5-Difluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2684-10G PC2684-250G PC2684-50G
APOSPC2684-10GEA 22 EUR
APOSPC2684-10G APOSPC2684-250G APOSPC2684-50G
3,5-Difluorobenzonitrile 98%
3,5-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
Kookpunt: 166 °C
Smeltpunt: 86…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010311
CAS nummer: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III