1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2686-1G PC2686-5G
APOSPC2686-1GEA 22 EUR
APOSPC2686-1G APOSPC2686-5G
1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-iodobenzene
Formule: C₆H₃F₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458090
CAS nummer: 64248-57-3