2,3-Difluorobenzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2689-10G PC2689-50G PC2689-5G PC2689-100G
APOSPC2689-10GEA 84.7 EUR
APOSPC2689-10G APOSPC2689-50G APOSPC2689-5G APOSPC2689-100G
2,3-Difluorobenzophenone 97%
2,3-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Kookpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061139
CAS nummer: 208173-20-0