2,4-Difluorobenzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2690-10G PC2690-50G
APOSPC2690-10GEA 80.4 EUR
APOSPC2690-10G APOSPC2690-50G
2,4-Difluorobenzophenone 97%
2,4-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Kookpunt: 120 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,261 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000331
CAS nummer: 85068-35-5