2,5-Difluorobenzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2691-100G PC2691-25G PC2691-5G
APOSPC2691-100GEA 213 EUR
APOSPC2691-100G APOSPC2691-25G APOSPC2691-5G
2,5-Difluorobenzophenone 97%
2,5-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Kookpunt: 120…123 °C/0,4mmHg
Dichtheid: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009899
CAS nummer: 85068-36-6
EINECS: 285-298-2