3,3'-Difluorobenzophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2693-1G PC2693-25G PC2693-5G
APOSPC2693-1GEA 22 EUR
APOSPC2693-1G APOSPC2693-25G APOSPC2693-5G
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
3,3'-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Smeltpunt: 58…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000337
CAS nummer: 345-70-0