3,4'-Difluorobenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2695-1G PC2695-5G PC2695-10G
APOSPC2695-1GEA 26.3 EUR
APOSPC2695-1G APOSPC2695-5G APOSPC2695-10G
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
3,4'-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Smeltpunt: 56…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070811
CAS nummer: 345-71-1