4,4'-Difluorobenzophenone 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
PC2696-1KG PC2696-250G PC2696-5KG
APOSPC2696-1KGEA 110 EUR
APOSPC2696-1KG APOSPC2696-250G APOSPC2696-5KG
4,4'-Difluorobenzophenone 98+%
4,4'-Difluorobenzophenone
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Kookpunt: 170…172 °C/10mmHg
Smeltpunt: 102…110 °C
Dichtheid: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000353
CAS nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III