4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2697-25G PC2697-5G PC2697-100G
APOSPC2697-25GEA 49.7 EUR
APOSPC2697-25G APOSPC2697-5G APOSPC2697-100G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
MW: 297.02 g/mol
Smeltpunt: 50…55 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458091
CAS nummer: 101066-87-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III