4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 22 EUR
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266.01 g/mol
Smeltpunt: 140…147 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04108278
CAS nummer: 56096-89-0