5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2699-1G PC2699-5G PC2699-10G
APOSPC2699-1GEA 22 EUR
APOSPC2699-1G APOSPC2699-5G APOSPC2699-10G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Smeltpunt: 145…149 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00837316
CAS nummer: 52548-63-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III