2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4,5-Trifluoro-1-iodobenzene, 1,2,4-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2700-1G PC2700-25G PC2700-5G
APOSPC2700-1GEA 22 EUR
APOSPC2700-1G APOSPC2700-25G APOSPC2700-5G
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973898
CAS nummer: 17533-08-3