5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-5-iodotoluene, 1-Fluoro-3-iodo-5-methylbenzene, 5-Fluoro-3-iodo-1-methylbenzene
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 26.3 EUR
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
5-Fluoro-3-iodotoluene
Formule: C₇H₆FI
Dichtheid: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779015
CAS nummer: 491862-84-1