2-Fluoropropene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2703-25G PC2703-5G
APOSPC2703-25GEA 748 EUR
APOSPC2703-25G APOSPC2703-5G
2-Fluoropropene
2-Fluoropropene
Formule: C₃H₅F
Kookpunt: –24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1184-60-7
UN: 3161
ADR: 2.1,