1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2704-1G PC2704-5G PC2704-10G
APOSPC2704-1GEA 24.9 EUR
APOSPC2704-1G APOSPC2704-5G APOSPC2704-10G
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256.4400 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458092
CAS nummer: 127654-70-0