3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2707-10G PC2707-1G PC2707-5G
APOSPC2707-10GEA 23.4 EUR
APOSPC2707-10G APOSPC2707-1G APOSPC2707-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100503
CAS nummer: 3107-33-3