4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 22 EUR
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Kookpunt: 109 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060671
CAS nummer: 320-41-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III