4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2709-25G PC2709-5G PC2709-100G
APOSPC2709-25GEA 93.5 EUR
APOSPC2709-25G APOSPC2709-5G APOSPC2709-100G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094162
CAS nummer: 142994-09-0