3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2714-1G PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA 14.8 EUR
APOSPC2714-1G APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₈H₇ClF₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094165
CAS nummer: 502496-23-3