(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,4-Difluorophenyl)hydrazine xhydrochloride, 3,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, 1-(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 22 EUR
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇ClF₂N₂
MW: 180.59 g/mol
Smeltpunt: ∼ 230 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094170
CAS nummer: 875664-54-3