3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2721-25G PC2721-5G
APOSPC2721-25GEA 35.1 EUR
APOSPC2721-25G APOSPC2721-5G
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Smeltpunt: 261…266 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094171
CAS nummer: 502496-27-7