2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2723-100G PC2723-250G PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA 87.6 EUR
APOSPC2723-100G APOSPC2723-250G APOSPC2723-25G
2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₂O
Kookpunt: 96…98 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000658
CAS nummer: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
UN: 3265
ADR: 8,II