2,6-Difluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2725-100G PC2725-250G
APOSPC2725-100GEA 60.3 EUR
APOSPC2725-100G APOSPC2725-250G
2,6-Difluorobenzoyl chloride 98%
2,6-Difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₂O
Kookpunt: 72…75 °C/13mmHg
Dichtheid: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000659
CAS nummer: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable