2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 77.5 EUR
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Smeltpunt: 103…105 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094172
CAS nummer: 137553-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III