3,4-Difluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2727-100G PC2727-25G
APOSPC2727-100GEA 145 EUR
APOSPC2727-100G APOSPC2727-25G
3,4-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₂O
Kookpunt: 185…186 °C
Dichtheid: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009930
CAS nummer: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
UN: 3265
ADR: 8,II