3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2728-100G PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA 187 EUR
APOSPC2728-100G APOSPC2728-25G
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₂O
Kookpunt: 173…175 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010309
CAS nummer: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8,II