2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2729-1G PC2729-5G PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA 22 EUR
APOSPC2729-1G APOSPC2729-5G APOSPC2729-10G
2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,3-Difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆F₂O
Dichtheid: 1,282 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010312
CAS nummer: 75853-18-8