2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 71.6 EUR
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,5-Difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆F₂O
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010627
CAS nummer: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4