2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,6-Difluorophenyl)methanol
PC2732-100G PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-100GEA 0 EUR
APOSPC2732-100G APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆F₂O
Kookpunt: 88 °C/14mmHg
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004603
CAS nummer: 19064-18-7