3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,4-Difluorophenyl)methanol
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 23.5 EUR
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆F₂O
Dichtheid: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010628
CAS nummer: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3