3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,5-Difluorophenyl)methanol
PC2734-100G PC2734-10G PC2734-25G
APOSPC2734-100GEA 77.5 EUR
APOSPC2734-100G APOSPC2734-10G APOSPC2734-25G
3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
3,5-Difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆F₂O
Kookpunt: 98…99 °C/9mmHg
Dichtheid: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010313
CAS nummer: 79538-20-8