2,5-Difluorobenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC2736-100G
PC2736-25G
PC2736-5G
APOSPC2736-100GEA
234
EUR
APOSPC2736-100G
APOSPC2736-25G
APOSPC2736-5G
2,5-Difluorobenzylamine 95%
2,5-Difluorobenzylamine
Formule:
C₇H₇F₂N Kookpunt: 76…78 °C/15mmHg Dichtheid: 1,222 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 75 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010143 CAS nummer: 85118-06-5 EINECS: 285-658-9 UN: 2735 ADR: 8,III |