2,6-Difluorobenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2737-25G PC2737-5G PC2737-100G
APOSPC2737-25GEA 52.6 EUR
APOSPC2737-25G APOSPC2737-5G APOSPC2737-100G
2,6-Difluorobenzylamine 95%
2,6-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
Kookpunt: 174…177 °C
Dichtheid: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010144
CAS nummer: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8,III