3,4-Difluorobenzylamine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2738-100G PC2738-25G PC2738-5G
APOSPC2738-100GEA 205 EUR
APOSPC2738-100G APOSPC2738-25G APOSPC2738-5G
3,4-Difluorobenzylamine 99%
3,4-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
Dichtheid: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010145
CAS nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III