3,5-Difluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2738D-5G PC2738D-1G PC2738D-10G
APOSPC2738D-5GEA 0 EUR
APOSPC2738D-5G APOSPC2738D-1G APOSPC2738D-10G
3,5-Difluorobenzylamine 97%
3,5-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
Kookpunt: 184 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061244
CAS nummer: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III