2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2739-100G PC2739-25G PC2739-5G
APOSPC2739-100GEA 250 EUR
APOSPC2739-100G APOSPC2739-25G APOSPC2739-5G
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
2,3-Difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrF₂
Dichtheid: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042488
CAS nummer: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8,II