2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 22 EUR
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Smeltpunt: 216…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094173
CAS nummer: 124700-40-9