2,4-Difluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
PC2741-100G PC2741-25G PC2741-5G
APOSPC2741-100GEA 227 EUR
APOSPC2741-100G APOSPC2741-25G APOSPC2741-5G
2,4-Difluorobenzyl bromide 98%
2,4-Difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrF₂
Kookpunt: 42…43 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011649
CAS nummer: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II