α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
PC2742-10G PC2742-250G PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA 22 EUR
APOSPC2742-10G APOSPC2742-250G APOSPC2742-50G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Dichtheid: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009897
CAS nummer: 85117-99-3
UN: 2924
ADR: 3+8,II