α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2745-100G PC2745-25G PC2745-1G PC2745-5G
APOSPC2745-100GEA 96.4 EUR
APOSPC2745-100G APOSPC2745-25G APOSPC2745-1G APOSPC2745-5G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Kookpunt: 59…61 °C/3,5mmHg
Dichtheid: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009889
CAS nummer: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8,III